Principaux documents
Z679283
Microgard 2500 disposable oversleeves, one size
L × W 400 mm × 200 mm, CE compliant
1 SET
14,30 $
14,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
14,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
14,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CE compliant
L × l
400 mm × 200 mm
Description générale
Protects arms and sleeves.
  • Made from Microgard, a microporous PP laminate
  • Stiched seams
  • Integral elastication at both ends
Informations légales
Microgard is a trademark of Microgard Limited