Z676403
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-110 °C, immersion level, total
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
immersion level total
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60400-1200
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure de la température
-10-110 °C
Longueur
200 mm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging