Principaux documents
Z675482
Sterile economy sample spoon
20 mL
Synonyme(s) :
Economy Sample Spoon, Sterile Sample Spoon, dispensing tool
100 EA
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
146,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
PS
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36740-00005
Description générale
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat