Z672084
RF wireless thermometer-hygrometer-clock
temperature 0-50 °C
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Plage de mesure de la température
0-50 °C
Taille
125 mm × 99 mm
Poids
213.2 g
Alimentation par piles
2 AA
Description générale
- Digital thermometer and hygrometer
- RF wireless thermometer links up to 3 remote sensors (1 included)
- Max/Min memory for temperature and humidity
- User prest temperature alert settings for in/out channel
- Low battery indicator