Principaux documents
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit RA 13/33/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
Description générale
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited