Principaux documents
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
1 EA
1 240,00 $
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
tungsten carbide
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 521800
Adéquation
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Catégories apparentées
Description générale
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Questions
  1. is this blade meant to work with the IKA M20 universal mill?
    1 answer
    1. This blade is compatible with the IKA M 20 Universal Mill.