Principaux documents
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
1 EA
262,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
262,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 328200
Adéquation
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Catégories apparentées
Description générale
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG