Principaux documents
Z620246
DURAN culture tubes
H × diam. 100 mm × 12 mm
Synonyme(s) :
261351155
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
neck thread external thread
DIN thread 14
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261351155
H × Diam.
100 mm × 12 mm
Capacité
6 mL
Description générale
DURAN® culture tubes consist of a red polybutylene terephthalate (PBT) crew cap with a polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced sealing wad. It is used for the cultivation of microorganisms.
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Caractéristiques et avantages
  • Autoclavable
  • Glass Type I / neutral glass as per USP, EP, and JP.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences