Z609811
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 9.5 mm, L 10 m
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
8.0 mm × 9.5 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
0.75 mm