Principaux documents
Z568759
Simriz® high-performance O-ring for QianCap
25-S
1 EA
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Q Labtech
Description générale
Have excellent compatibility with most of the chemicals, including inorganic and organic acids and bases, alcohols, aliphatic and chlorinated hydrocarbons, aromatics, ketones, esters, ethers and aldehydes and fuel oils.
Informations légales
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG