Principaux documents
Z568600
Krytox® GPL 205 grease
weight 2 oz (tube)
Synonyme(s) :
GPL 205 Grease, High-Performance Grease
1 EA
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
107,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.35
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Poids
2 oz (tube)
Informations légales
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable