Principaux documents
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
1 EA
77,90 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
77,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Description
for 10mm SS shaft
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8096-70
Larg. × L
19 mm × 60 mm
Description générale
Holes provide greater agitation than solid blades.