Principaux documents
Z218650
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
flask lab, lab flask, reaction flasks
1 EA
628,00 $
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
628,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Caractéristiques
fits flask 1,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 651326
Catégories apparentées
Description générale
For use with reaction flasks above. Heads have three in-line joints and a #7 Ace-Thred, internally threaded side opening for thermometer (6 to 7 mm o.d.). Thread forms a compression seal with bushing and permits vertical adjustment of thermometer.