Principaux documents
Z568236
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 4,000 mL, joint: ST/NS 24/40
1 EA
375,00 $
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
375,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
4,000 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC