Principaux documents
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
Synonyme(s) :
isolation chambers, pcr chambers
1 EA
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
275,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103406
Nomenclature NACRES :
NB.35
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs EL1122
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
18 in.
Catégories apparentées
Description générale
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.