Principaux documents
Z561304
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -30-120 °F
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °F
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-30-120 °F
Longueur
305 mm
Profondeur d'immersion
76 mm
Description générale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.