Z556173
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 85 mL
About This Item
Produits recommandés
Capacité de l'extracteur
85 mL
Contenance du flacon/de la fiole
250 mL
Cartouche d'extraction, D.I. × H
33 mm × 80 mm
Description générale
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange