CLS3740S
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 50 mL , to top of siphon
Synonyme(s) :
Corning® 3740
719,00 $
About This Item
719,00 $
Produits recommandés
Joint
female joint ST/NS34/45
male joint ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Corning 3740-S
Capacité
50 mL , to top of siphon
Chambre, D.I. × H
29 mm × 130 mm