Principaux documents
Z548669
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS29/32
Hauteur
370 mm
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC