Principaux documents
Z533017
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL
Taille du raccord de sortie
4 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC