Principaux documents
Z503460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 63 cm × 36 cm × 15 cm
1 EA
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
168,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103200
Nomenclature NACRES :
NB.35
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H16759-0000
Panier, L × l × H
63 cm × 36 cm × 15 cm
Description générale
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Informations légales
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP