Principaux documents
Z420417
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420387
1 EA
772,00 $
772,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
772,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.43
772,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H91463-1457
Diam. du filtre
18 in.
Couleur
none
Catégories apparentées
Description générale
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Caractéristiques et avantages
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)