Principaux documents
Z104353
Sigma-Aldrich
Tubing quick-disconnects
for tubing i.d., 1/4 ‑ 5/16 in.
12 EA
63,40 $
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
63,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE
Caractéristiques
for tubing i.d. 1/4 ‑ 5/16 in.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H19728-0000
Catégories apparentées
Description générale
Consists of two serrated connectors which are joined securely through a male-female center taper. Connector of one size can be interchanged with other sizes to produce reducing combinations.
  • Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
  • Ideal for use with flexible tubing
  • Handy on lines that require frequent disconnection