Principaux documents
Z412163
Hermetically sealed oil mist eliminator
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
1 EA
1 620,00 $
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 620,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Fabricant/nom de marque
Welch