Principaux documents
217220
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.999%
Synonyme(s) :
Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
5 G
165,00 $
25 G
562,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
165,00 $
25 G
562,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Yb(NO3)3 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999%
Forme
crystals, granules or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Clé InChI
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate is a white hygroscopic salt. It is soluble in water and ethanol. It is widely used for the synthesis of ceramics.
Application
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare Tb3+–Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis.[1]
  • As a dopant to synthesize Cs2AgInCl6 double perovskite with optical functionality in the NIR(near infrared) window.[2]
It forms superhydrophobic ceramic coating by using Solution Precursor Plasma Spray.[3]
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and Near-Infrared Emission of Yb-Doped Cs2AgInCl6 Double Perovskite Microcrystals and Nanocrystals
Yogesh Mahor, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 123, 15787-15793 (2019)
Superhydrophobic ceramic coatings by solution precursor plasma spray
Yuxuan Cai, et al.
Scientific Reports, 6, 24670-24670 (2016)
Photon up-conversion production in Tb3+?Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis
Nikifor Rakov, et al.
Materials Research Bulletin, 74, 103-108 (2016)
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.