Z404373
IKA® stirring elements
R 1303 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
stirring blade, stirring propeller
1 260,00 $
About This Item
1 260,00 $
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 2746700
Taille de l'axe
8 mm × 350 mm
Diam. de l'agitateur
42 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Stirrer diameter: 42 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm