Principaux documents
Z303488
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonyme(s) :
FR2L/5S/2A
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Joint
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR2L/5S/2A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
225 mm
Capacité
2,000 mL
Description générale
One vertical central neck and one angled side neck
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited