Principaux documents
Z303232
Quickfit® Liebig condenser
L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
C1/44/SC
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit Z303232 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Quickfit C1/44/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longueur
400 mm
Superficie
290 cm2
Description générale
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited