Principaux documents
Z303089
Quickfit® air condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
C2/11
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit Z303089 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Joint
joint: ST/NS14/23
Fabricant/nom de marque
Quickfit C 2/11
Disponibilité
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
Longueur
200 mm
Superficie
100 cm2
Description générale
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited