Principaux documents
Z509469
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Standard
1 EA
72,00 $
72,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
72,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de la base
6 in. × 9 in.
Tige, diam. × L
1/2 in. × 24 in.
Description générale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.