Principaux documents
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
62,30 $
62,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
62,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
62,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Caractéristiques
fits beaker size 100 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37146-0100
Diamètre
44 mm
Description générale
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informations légales
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP