Principaux documents
Z283312
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 30 mL
1 EA
683,00 $
683,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
683,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
683,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fritted
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité
30 mL
Dimension de pores
10—20 μm
Catégories apparentées
Description générale
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC