Principaux documents
Z265942
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 5 mm
1 EA
67,50 $
67,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
67,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102422
Nomenclature NACRES :
NB.43
67,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Diamètre
5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.