Principaux documents
Z258431
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Multiple head
1 PKG
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
219,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103814
Nomenclature NACRES :
NB.73
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Scientific Industries
Description générale
Complete with 6in. platform head, one microtube insert, and one 96 well plate insert.
Informations légales
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries