Principaux documents
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
1 EA
74,60 $
74,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
74,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
74,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60760-1500
Paramètres
-50/50 °C temp. range
Longueur
305 mm (30.5 cm)
Description générale
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.