Z252050
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 250 mL (8 oz)
Synonyme(s) :
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (20-415)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2411-0250
Capacité
250 mL (8 oz)
Taille de la fermeture
24 mm
Description générale
Informations légales
En option