Principaux documents
Z247499
Coors porcelain mortar
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
1 EA
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41101702
eCl@ss :
32080114
Nomenclature NACRES :
NB.35
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66322
D.E. × H
120 mm × 88 mm
Capacité
420 mL
Description générale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Articles
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.