Principaux documents
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
Synonyme(s) :
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
1 EA
235,00 $
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
235,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Hauteur
43 mm
Capacité
55 mL
Épaisseur
0.035 in.
Diam. de la partie supérieure
47 mm
Description générale
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2