Principaux documents
Z245143
Cuve de nettoyage à ultrasons Bransonic®
Branson 5510EDTH, AC/DC input 220 V AC, tank capacity 9.2 L, with digital timer/degas & temp. monitor
Synonyme(s) :
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
Branson 5510EDTH
Larg. × P × H
11 1/2 in. × 6 in. × 9 1/2 in.
Capacité de la cuve
9.2 L
Description générale
Diese Ultraschallbäder besitzen ein stossfestes Plastikgehäuse, in das ein Edelstahltank tief eingesetzt ist, um ein Spritzen oder Tropfen zu vermindern. Die zu reinigenden Teile oder Glasbehälter sollten nicht mit dem Boden des Tanks in Berührung kommen. Bestellen Sie einen Einsatz als Zubehör, siehe unten.
  • Standardmodelle besitzen eine einzige Steuerung, um den Ultraschall zu aktivieren und die Laufzeit einzugeben
  • Die Sensortasten bei den Modellen mit digitaler Anzeige ermöglichen die Einstellung und die Überwachung der Reinigungszyklen bis zu 99 min; die Temperatur der Lösung wird in °C angegeben; eine Entgasungsfunktion, für den sofortigen Einsatz bei maximaler Effizienz, ist bei diesen Modellen erhältlich
  • Alle Geräte haben eine verlässliche Festkörperschaltungstechnik und einen Deckel
  • Trägt ein CE-Zeichen
  • Heiztemperatur 80°C
Informations légales
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.