Principaux documents
Z243299
Sigma-Aldrich
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 1,000 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
1 EA
582,00 $
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
582,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS stopper24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 723163
Capacité
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company