Principaux documents
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
1 EA
72,20 $
72,20 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
72,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
72,20 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Matériaux
red silicone bulb
Fabricant/nom de marque
SILRED-001
Catégories apparentées
Description générale
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.