Principaux documents
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
Joints neck (72)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212266309
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
275 mm
Capacité
2,000 mL
D.E. du flacon/de la fiole
153 mm
D.E. du col
72 mm
Description générale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Autres remarques
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences