Principaux documents
Z222321
Sigma-Aldrich
Keck® Joint Clip
standard taper, violet, joint size 12
12 EA
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
124,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Couleur
violet
Description générale
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informations légales
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH