Principaux documents
Z216011
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 34/35
Synonyme(s) :
flask stopper, lab stopper, stoppers
1 EA
87,40 $
87,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
87,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS34/35
Fabricant/nom de marque
Cowie (010.234)
Description générale
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).