Principaux documents
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
1 EA
132,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
132,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Cowie
Longueur
500 mm
Diam. de la pale
80 mm
Diam. de l'axe
6 mm