Principaux documents
Z202819
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Square-cut and angled-cut ends, diam. × L 8 mm × 200 mm
1 EA
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Diam. × L
8 mm × 200 mm