Principaux documents
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable rapid-purge valve
1 EA
1 230,00 $
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Catégories apparentées
Description générale
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1