Z177741
Scienceware® rotary separatory funnel rack
funnel size 500-1,000 mL
309,00 $
About This Item
309,00 $
Produits recommandés
Matériaux
melamine resin
Caractéristiques
Holds 6 funnels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18964-0000
Hauteur
53 cm
Diam. de la base
35 cm
Taille de l'entonnoir
500-1,000 mL
Diam. de la partie supérieure
35 cm
Catégories apparentées
Description générale
- Support disc is fully adjustable for different heights up to 21"
- Open front type support holes for easy removal and placement of separatory funnels
- Includes 18 insert clips to accommodate different sized funnels.
- Shipped unassembled