Principaux documents
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Synonyme(s) :
bottle carriers, bottle holder
1 EA
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
175,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
Description
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Caractéristiques
Holds 1 x 4 L bottle
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H16958-0000
Diam. × H
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Description générale
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP