Principaux documents
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
12 EA
39,80 $
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
39,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14685-0035
Diam. de la tige
8 mm
D.I. de la partie supérieure
35 mm
Catégories apparentées
Description générale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP